Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Silikonstopfen, gerade Ausführung, für Fläschchen und Serum Flaschen
Zur maximalen Abdichtung von Fläschchen mit geradwandiger Glasbeschichtung
Marke:  DWK Life Sciences 224100-178
843.76 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12492631
  • 867.00 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien (Silikon und Brombutyl)
Nicht für Fläschchen mit Blow Back-Funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2cm
55 Durometer
Silikon
Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,3 cm ID, 2 cm AD
Autoklavierbar
Gerader Stopfenstopper