Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flaschen, weiß
Lösungen geht, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die Verenigde Kunstof Bedrijven™ rechteckigen Kunststoffflaschen ermöglichen eine komfortable Handhabung und verfügen über einen großen Beschriftungsbereich.
Marke:  Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103346
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10195774
  • 0.85 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • HDPE-Flaschen
  • Fassungsvermögen von 100 ml bis 500 ml
  • Lebensmittelqualität
  • Rechteckige Form
  • Komfortables, kundenfreundliches Design
  • Großer Beschriftungsbereich
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Schmaler und weiter Hals
Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
72.5 x 54.5 x 169.5 mm
312
DIN 40
Rechteckig
Naturfarben
HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
30 g
Weit
Flasche