Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flaschen, weiß
Lösungen geht, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die Verenigde Kunstof Bedrijven™ rechteckigen Kunststoffflaschen ermöglichen eine komfortable Handhabung und verfügen über einen großen Beschriftungsbereich.
Marke: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103175
222.75 EUR gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- HDPE-Flaschen
- Fassungsvermögen von 100 ml bis 500 ml
- Lebensmittelqualität
- Rechteckige Form
- Komfortables, kundenfreundliches Design
- Großer Beschriftungsbereich
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Schmaler und weiter Hals
Spezifikation
250 ml | |
56.3 x 43.7 x 139.8 mm | |
Verschluss | |
60 mm | |
50/Packung | |
–50 bis 80 °C | |
19 g | |
Weit | |
110 mm |
Naturfarben | |
Zur langfristigen Lagerung von Proben | |
Polyethylen | |
–50 bis 80 °C | |
450 | |
±1 mm | |
DIN 40 | |
Quadratisch | |
Flasche mit großer Öffnung |