Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 8mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66400-0875
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15358918
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beinhaltet: Röhrchen und Einwegkappe
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
  • Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
13 µm
178 mm
6,990 ± 0,013 mm
Für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben)
0,51 mm
38 µm
7,9935 ± 0,0065 mm
400 MHz
7 in.
513A-7PP-7-5