Learn More
Wright-Färbemittel, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11439016
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Useful stain for blood and for bone marrow films
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68988-92-1
Summenformel C36H27Br4N3O5S+2
Molekulargewicht (g/mol) 933.304
MDL-Nummer MFCD00082143
InChI-Schlüssel AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC-Name [7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3,6-Dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wright's Stain
Menge 100 g
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis