Learn More
Klever X-Change (Narrow Cut Head)
Recessed blade of the Klever X-Change (Narrow Cut Head) reduces cut injuries and damaged goods.
170.00 € - 238.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Klever X Change Narrow Head |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schneidet Kartons, Folien, Bänder und bietet Tausende weitere Anwendungsmöglichkeiten |
Einwegprodukt | Nein |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17748997
|
Klever
KCJ-XC-20B |
Blau |
238.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17758997
|
Klever
KCJ-XC-20G |
Orange |
238.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17768997
|
Klever
KCJ-XC-20R |
Rot |
238.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17778997
|
Klever
KCJ-XC-20Y |
Gelb |
170.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Ergonomic 'soft touch' handle reduces hand fatigue and stress.
- Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Spezifikation
Klever X Change Narrow Head | |
Schneidet Kartons, Folien, Bänder und bietet Tausende weitere Anwendungsmöglichkeiten | |
Nein | |
Unsteril |