Learn More
Klever X-Change Plus (Wider Cut Head with Scraper)
Recessed blade of X-Change Plus (Wider Cut Head with Scraper) reduces cut injuries and damaged goods.
877.00 €
Spezifikation
Klingenmaterial Kunststoffpolymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneidet Kartons, Folien, Bänder und bietet Tausende weitere Anwendungsmöglichkeiten
Einwegprodukt Nein
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17709027
Unterlagen ansehen
Klever
PLS-200XC-35G
Orange
877.00 €
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17719027
Unterlagen ansehen
Klever
PLS-200XC-35W
Weiß
877.00 €
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17729027
Unterlagen ansehen
Klever
PLS-200XC-35Y
Gelb
877.00 €
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
  • Lighter weight, multiple-position handle for control and reach Innovative tape splitter.
  • Adavnced plastic polymers.
  • Highest safety level.
  • Interchangeable, replaceable head.
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoffpolymer
Schneidet Kartons, Folien, Bänder und bietet Tausende weitere Anwendungsmöglichkeiten
Nein