Learn More
Zinkchlorid, Reagenzienqualität, ≥98 %, Honeywell™
Catalog No. p-7120914 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Reagenzgütegrad, ≥98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
MDL-Nummer MFCD00011295
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Zinkchlorid ZnCl2, Zinkbutter, Zinkchlorid-Dampf, Zink(II)Chlorid, Zinkchlorid, wasserfrei, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinkchlorid
Schmelzpunkt 293 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
Strukturformel ZnCl2
UN-Nummer UN2331
Formelmasse 136.3 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (428 °C)
Dichte 2.93 g/cu.cm