Learn More
Zink-Standardlösungskonzentrat, 100 ppm, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | 100 ml |
Konzentration | 100 ppm |
Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CONCENTRATE TO MAKE (5003401)
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa-andhepta hydrate)