Learn More
Zirkoniumfluorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10702771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-64-4
Summenformel F4Zr
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
MDL-Nummer MFCD00011307
Spezifikation
Siedepunkt 905.0°C
Chemischer Name oder Material Zirconium fluoride
Schmelzpunkt 640.0°C
Namenshinweis 99.5%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% min
Strukturformel ZrF4
Merck Index 15, 10375
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 99.5%