Learn More
ZNF207 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ZNF207
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16823654
Unterlagen ansehen
Proteintech
14814-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16813654
Unterlagen ansehen
Proteintech
14814-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF207 is a new candidate transcription factor.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF207
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O43670, Q9JMD0
22680, 303763, 7756
ZNF207 Fusion Protein Ag6564
Primary
-20°C
ZNF207
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
zinc finger protein 207, ZNF207
Zfp207, ZNF207
IgG
Antigen Affinity Chromatography