Learn More
ZNF549 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 25592-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZNF549 may be involved in transcriptional regulation.Spezifikation
ZNF549 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ZNF549 | |
zinc finger protein 549, ZNF549 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
256051 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
0.25 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q6P9A3 | |
ZNF549 | |
ZNF549 Fusion Protein Ag22371 | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |