Learn More
1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
61.00 € - 686.42 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3476-89-9
Summenformel C8H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00047564
InChI-Schlüssel HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
PubChem CID 77028
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15451738
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55473.MD
250 mg
61.00 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15431738
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55473.03
1 g
190.95 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15441738
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55473.06
5 g
686.42 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3476-89-9
134.18
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
77028
C1CNC2=CC=CC=C2N1
C8H10N2
MFCD00047564
1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Spezifikation
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
92°C to 98°C
MFCD00047564
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
77028
98%
3476-89-9
C8H10N2
1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
C1CNC2=CC=CC=C2N1
134.18
134.18
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen