Learn More
1-(2-Bromethoxy)-2,4-Dichlorobenzol, 97+ %, Thermo Scientific™
53.95 € - 621.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6954-77-4 |
---|---|
Summenformel | C8H7BrCl2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 269.95 |
MDL-Nummer | MFCD00043464 |
InChI-Schlüssel | OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide |
PubChem CID | 138881 |
IUPAC-Name | 1-(2-Bromethoxy)-2,4-Dichlorobenzol |
SMILES | ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15479047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52367.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
15459047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52367.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15469047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52367.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6954-77-4 | |
269.95 | |
OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N | |
138881 | |
ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1 |
C8H7BrCl2O | |
MFCD00043464 | |
1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide | |
1-(2-Bromethoxy)-2,4-Dichlorobenzol |
Spezifikation
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene | |
C8H7BrCl2O | |
UN2810 | |
OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-Bromethoxy)-2,4-Dichlorobenzol | |
138881 | |
≥97% |
6954-77-4 | |
MFCD00043464 | |
1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide | |
ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1 | |
269.95 | |
269.95 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H331-H302-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen