Learn More
1,2-Dibrom-2-Methylpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.92 € - 490.44 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 594-34-3 |
---|---|
Summenformel | C4H8Br2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.92 |
MDL-Nummer | MFCD00000126 |
InChI-Schlüssel | SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane |
PubChem CID | 222657 |
IUPAC-Name | 1,2-Dibrom-2-Methylpropan |
SMILES | CC(C)(CBr)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10156790
|
Thermo Scientific Acros
406490050 |
5 g | Glasflasche |
24.92 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10647181
|
Thermo Scientific Acros
406490250 |
25 g | Glasflasche |
71.56 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10240303
|
Thermo Scientific Acros
406492500 |
250 g | Glasflasche |
490.44 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
594-34-3 | |
215.92 | |
SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N | |
222657 | |
CC(C)(CBr)Br |
C4H8Br2 | |
MFCD00000126 | |
isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane | |
1,2-Dibrom-2-Methylpropan |
Spezifikation
1, 2-Dibromo-2-methylpropane | |
594-34-3 | |
100.0 | |
1.7900g/mL | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)2CBrCH2Br | |
MFCD00000126 | |
isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane | |
SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-Dibrom-2-Methylpropan | |
222657 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
Farblos | |
150.0°C | |
Echt | |
C4H8Br2 | |
1.5083 to 1.5103 | |
1.79 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CC(C)(CBr)Br | |
215.92 | |
215.92 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-835-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TX8810000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,2-Dibromo-2-methylpropane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.