Learn More
1,2-Dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.24 € - 500.49 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 533-98-2 |
---|---|
Summenformel | C4H8Br2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.92 |
MDL-Nummer | MFCD00000157 |
InChI-Schlüssel | CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide |
PubChem CID | 10792 |
IUPAC-Name | 1,2-Dibrombutan |
SMILES | CCC(Br)CBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11494247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20356.18 |
50 g |
48.24 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11404257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20356.30 |
250 g |
157.79 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11484247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20356.0B |
1000 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
533-98-2 | |
215.92 | |
CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N | |
10792 | |
CCC(Br)CBr |
C4H8Br2 | |
MFCD00000157 | |
butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide | |
1,2-Dibrombutan |
Spezifikation
1,2-Dibromobutane | |
-65°C | |
166°C to 167°C | |
C4H8Br2 | |
MFCD00000157 | |
14,1566 | |
CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N | |
1,2-Dibrombutan | |
10792 | |
98% |
533-98-2 | |
1.789 | |
>110°C (230°F) | |
1.5141 | |
1731380 | |
butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide | |
CCC(Br)CBr | |
215.92 | |
215.93 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H332-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 208-581-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen