Learn More
1-[4-(Trifluormethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidincarbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
12.90 € - 29.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 465514-39-0 |
---|---|
Summenformel | C11H12F3N3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 275.23 |
MDL-Nummer | MFCD02091615 |
InChI-Schlüssel | QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid |
PubChem CID | 2777798 |
IUPAC-Name | 1-[4-(Trifluormethyl)Pyrimidin-2-yl]Piperidin-4-Carbonsäure |
SMILES | OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10640725
|
Thermo Scientific Maybridge
AW01250DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
12.90 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10452273
|
Thermo Scientific Maybridge
AW01250EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
29.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
465514-39-0 | |
275.23 | |
QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N | |
2777798 | |
OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F |
C11H12F3N3O2 | |
MFCD02091615 | |
1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid | |
1-[4-(Trifluormethyl)Pyrimidin-2-yl]Piperidin-4-Carbonsäure |
Spezifikation
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD02091615 | |
QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-(Trifluormethyl)Pyrimidin-2-yl]Piperidin-4-Carbonsäure | |
2777798 | |
97% |
465514-39-0 | |
100.0 | |
C11H12F3N3O2 | |
1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid | |
OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F | |
275.23 | |
275.23 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.