Learn More
1-Adamantanaminhydrochlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
57.89 € - 159.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS 665-66-7
Summenformel C10H18ClN
Molekulargewicht (g/mol) 187.71
MDL-Nummer MFCD00074723
InChI-Schlüssel WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC-Name Adamantan-1-amin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10645972
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151670250
25 g
57.89 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10571781
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151671000
100 g
159.80 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Applications
1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml at 25°C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml at 25°C), and methanol
Notes
Hygroscopic. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent and water/moisture.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
665-66-7
187.71
WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
64150
Adamantan-1-amin;hydrochlorid
C10H18ClN
MFCD00074723
amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
CHEBI:2619
[H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
1-Adamantanamine hydrochloride
665-66-7
100
Weiß
99+%
C10H18ClN
15, 368
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
[H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
187.71
CHEBI:2619
99+%
99+%
99
>300.0°C
Echt
Glasflasche
MFCD00074723
amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Adamantan-1-amin;hydrochlorid
64150
187.71
Feines Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Akute Toxizität (Kategorie 4)
missing translation for 'einecsNumber' : 211-560-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AU4375000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /