Learn More
1-Boc-pyrrol-2 -Boronsäure, 96 %, Thermo Scientific™
139.00 € - 463.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 135884-31-0 |
---|---|
Summenformel | C9H14BNO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 211.024 |
MDL-Nummer | MFCD01318939 |
InChI-Schlüssel | ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-boc-2-pyrroleboronic acid, n-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid, 1-t-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-2-pyrrolylboronic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid |
PubChem CID | 2734321 |
IUPAC-Name | [1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrol-2-yl]boronsäure |
SMILES | B(C1=CC=CN1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15409857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53078.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15419857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53078.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
135884-31-0 | |
211.024 | |
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N | |
2734321 | |
B(C1=CC=CN1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O |
C9H14BNO4 | |
MFCD01318939 | |
n-boc-2-pyrroleboronic acid, n-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid, 1-t-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-2-pyrrolylboronic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid | |
[1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrol-2-yl]boronsäure |
Spezifikation
1-Boc-pyrrole-2-boronic acid | |
105°C to 108°C | |
MFCD01318939 | |
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N | |
[1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrol-2-yl]boronsäure | |
2734321 | |
96% |
135884-31-0 | |
C9H14BNO4 | |
n-boc-2-pyrroleboronic acid, n-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid, 1-t-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-2-pyrrolylboronic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid | |
B(C1=CC=CN1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O | |
211.024 | |
211.02 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C