Learn More
1-Dimethylamino-2-propyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.47 € - 119.60 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7223-38-3 |
---|---|
Summenformel | C5H9N |
Molekulargewicht (g/mol) | 83.134 |
MDL-Nummer | MFCD00008575 |
InChI-Schlüssel | ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine |
PubChem CID | 81643 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethylprop-2-yn-1-amin |
SMILES | CN(C)CC#C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11328745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12336.06 |
5 g |
34.47 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11338745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12336.14 |
25 g |
119.60 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
1-Dimethylamino-2-propyne is used in the synthesis of core shell systems based on noble metal nanoparticles coated by copolymers (polyacetylenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-dimethylamino-2 -propin wird bei der Synthese von Kernschalensystemen auf der Grundlage von Edelmetall-Nanopartikeln verwendet, die mit Copolymeren (Polyacetylene) beschichtet sind.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt2 -8° C. Es ist empfindlich gegenüber Kohlendioxid. Unter inertem Gas lagern.
Chemische Identifikatoren
7223-38-3 | |
83.134 | |
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N | |
81643 | |
CN(C)CC#C |
C5H9N | |
MFCD00008575 | |
3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine | |
N,N-Dimethylprop-2-yn-1-amin |
Spezifikation
1-Dimethylamino-2-propyne | |
0.772 | |
−7°C (19°F) | |
1.42 | |
UN2733 | |
Luftempfindlich | |
Fully miscible in water. | |
CN(C)CC#C | |
83.134 | |
83.13 |
7223-38-3 | |
80°C to 81°C | |
C5H9N | |
MFCD00008575 | |
1071222 | |
3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine | |
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethylprop-2-yn-1-amin | |
81643 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H301-H311-H314-H318
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:AMINE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 230-620-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern