Learn More
(1 -Methyl-3-Phenyl-1h-pyrazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
69.20 € - 179.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 864068-97-3
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD08271942
InChI-Schlüssel GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7537632
IUPAC-Name -(2-Methyl-5-Nitroimidazol-3-yl)ethanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11380637
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC46609CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
69.20 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10133274
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC46609DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
179.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
864068-97-3
188.23
GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
7537632
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
C11H12N2O
MFCD08271942
1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
-(2-Methyl-5-Nitroimidazol-3-yl)ethanol
Spezifikation
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
96.5
97%
MFCD08271942
GRHZYDGKXPVLEH-UHFFFAOYSA-N
-(2-Methyl-5-Nitroimidazol-3-yl)ethanol
7537632
97%
864068-97-3
100.0
C11H12N2O
1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-phenyl, 5-hydroxymethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methan-1-ol
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
188.23
188.23
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.