Learn More
2,3-Dichlorothiophen, 97 %, Acros Organics™
38.28 € - 155.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 17249-79-5 |
---|---|
Summenformel | C4H2Cl2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 153.02 |
InChI-Schlüssel | LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r |
PubChem CID | 140207 |
IUPAC-Name | 2,3-Dichlorthiophen |
SMILES | C1=CSC(=C1Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11956821
|
Thermo Scientific Acros
258790010 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11966821
|
Thermo Scientific Acros
258790050 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
17249-79-5 | |
153.02 | |
thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r | |
2,3-Dichlorthiophen |
C4H2Cl2S | |
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N | |
140207 | |
C1=CSC(=C1Cl)Cl |
Spezifikation
2, 3-Dichlorothiophene | |
96.0 | |
-37°C | |
1.4700g/mL | |
78°C | |
96% min. (GC) | |
C4H2Cl2S | |
1.47 | |
Solubility in water: <0.2g/L (20 c) | |
C1=CSC(=C1Cl)Cl | |
153.02 | |
153.02 | |
Flüssig |
17249-79-5 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
172°C to 174°C | |
Authentic | |
Glasflasche | |
1.5687 | |
thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r | |
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dichlorthiophen | |
140207 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Toxic if swallowed.
Causes serious eye damage.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- 2,3-Dichlorothiophene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.