Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidinyloxy)-N-Propylacetamid
56.66 € - 201.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 902837-33-6 |
---|---|
Summenformel | C10H20N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 200.282 |
MDL-Nummer | MFCD08064279 |
InChI-Schlüssel | HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide |
PubChem CID | 43196816 |
IUPAC-Name | 2-Piperidin-3-yloxy-N-propylacetamid |
SMILES | CCCNC(=O)COC1CCCNC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11479770
|
Alfa Aesar™
H50994.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
11489770
|
Alfa Aesar™
H50994.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
902837-33-6 | |
200.282 | |
HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N | |
43196816 | |
CCCNC(=O)COC1CCCNC1 |
C10H20N2O2 | |
MFCD08064279 | |
2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide | |
2-Piperidin-3-yloxy-N-propylacetamid |
Spezifikation
2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide | |
C10H20N2O2 | |
2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide | |
CCCNC(=O)COC1CCCNC1 | |
200.282 | |
200.28 |
902837-33-6 | |
MFCD08064279 | |
HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N | |
2-Piperidin-3-yloxy-N-propylacetamid | |
43196816 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen