Learn More
2-Brom-3'-chlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.30 € - 153.77 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 34911-51-8 |
---|---|
Summenformel | C9H8BrClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 247.52 |
MDL-Nummer | MFCD03701150 |
InChI-Schlüssel | OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N |
PubChem CID | 4992116 |
IUPAC-Name | 2-Brom-1-(3-Chlorphenyl)propan-1-on |
SMILES | CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15482439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64999.03 |
1 g |
39.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15492439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64999.06 |
5 g |
153.77 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It used as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDient als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe und Zwischenprodukte, die in der organischen Synthese auf den Gebieten Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril, Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
34911-51-8 | |
247.52 | |
OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N | |
2-Brom-1-(3-Chlorphenyl)propan-1-on |
C9H8BrClO | |
MFCD03701150 | |
4992116 | |
CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1 |
Spezifikation
2-Bromo-3'-chloropropiophenone | |
Farblos bis hellgelb | |
C9H8BrClO | |
MFCD03701150 | |
2-bromo-3'-chloropropiophenone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-3-chlorophenyl-1-propanone, 3'-chloro-2-bromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chlorophenyl, 1-propanone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl, 2-bromo-1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, bromochlorophenylpropanone, bromo-3'-chloropropiophenone, ksc573e4l | |
OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N | |
2-Brom-1-(3-Chlorphenyl)propan-1-on | |
4992116 | |
98% |
34911-51-8 | |
1.532 g/mL | |
1.577 | |
2360404 | |
Soluble in acetonitrile,chloroform,dichloromethane and ethyl acetate. | |
CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1 | |
247.52 | |
247.52 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 252-282-1
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern