Learn More
2-(Brommethyl)-1,3-Benzothiazol, 95 %, Thermo Scientific™
26.60 € - 225.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 106086-78-6 |
---|---|
Summenformel | C8H6BrNS |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.107 |
InChI-Schlüssel | WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole |
PubChem CID | 2776258 |
IUPAC-Name | 2-(Brommethyl)-1,3-benzothiadiazol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10571642
|
Thermo Scientific
CC06008CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10069201
|
Thermo Scientific
CC06008DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10431474
|
Thermo Scientific Maybridge
CC06008DE |
5 g | Amber Glass Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
106086-78-6 | |
228.107 | |
2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole | |
2-(Brommethyl)-1,3-benzothiadiazol |
C8H6BrNS | |
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N | |
2776258 | |
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr |
Spezifikation
2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole | |
95% | |
2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole | |
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr | |
228.107 | |
228.11 |
106086-78-6 | |
C8H6BrNS | |
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Brommethyl)-1,3-benzothiadiazol | |
2776258 | |
95% |