Learn More
2-Chlor-5-Iodpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
35.40 € - 221.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 32779-38-7 |
---|---|
Summenformel | C4H2ClIN2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.43 |
MDL-Nummer | MFCD06200210 |
InChI-Schlüssel | WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 1714223 |
IUPAC-Name | 2-Chlor-5-Iodpyrimidin |
SMILES | ClC1=NC=C(I)C=N1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15460109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63423.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
15440109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63423.03 |
1 g |
65.93 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15450109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63423.06 |
5 g |
221.10 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
32779-38-7 | |
240.43 | |
WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chlor-5-Iodpyrimidin |
C4H2ClIN2 | |
MFCD06200210 | |
1714223 | |
ClC1=NC=C(I)C=N1 |
Spezifikation
2-Chloro-5-iodopyrimidine | |
C4H2ClIN2 | |
Lichtempfindlich | |
WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N | |
2-Chlor-5-Iodpyrimidin | |
1714223 | |
95% |
32779-38-7 | |
MFCD06200210 | |
pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo | |
ClC1=NC=C(I)C=N1 | |
240.43 | |
240.43 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C