Learn More
2-Chlor-5-n-Decylpyrimidin, 99 %
69.92 € - 275.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 170434-06-7
Summenformel C14H23ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 254.80
MDL-Nummer MFCD02683077
InChI-Schlüssel LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-decylpyrimidine
PubChem CID 22099083
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Decylpyrimidin
SMILES CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11444957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21889.03
1 g N/A N/A N/A
11454957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21889.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
170434-06-7
254.80
LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
22099083
CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
C14H23ClN2
MFCD02683077
2-chloro-5-n-decylpyrimidine
2-Chlor-5-Decylpyrimidin
Spezifikation
2-Chloro-5-n-decylpyrimidine
C14H23ClN2
2-chloro-5-n-decylpyrimidine
CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
254.80
254.8
170434-06-7
MFCD02683077
LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-5-Decylpyrimidin
22099083
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen