Learn More
2-Fluor-5 -Nitrobenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
60.20 € - 239.19 €
Chemische Identifikatoren
CAS 819849-20-2
Summenformel C6H5BFNO4
Molekulargewicht (g/mol) 184.92
MDL-Nummer MFCD03092929
InChI-Schlüssel SYAFEPQKPQIRAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-nitrophenyl boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenylboronicacid, 2-fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid, 5-nitro-2-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenyl, 2-fluoro-5-nitro-phenyl boronic acid, acmc-209pmq, ksc649e7n, 2-fluoro-5-nitro phenyl boronic acid, b-2-fluoro-5-nitrophenyl-boronic acid
PubChem CID 2763280
IUPAC-Name (2-fluoro-5-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15491139
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64100.03
1 g N/A N/A N/A
15401149
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64100.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluoro-5-Nitrobenzolboronsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese im Bereich Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffe eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
819849-20-2
184.92
SYAFEPQKPQIRAL-UHFFFAOYSA-N
2763280
OB(O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
C6H5BFNO4
MFCD03092929
2-fluoro-5-nitrophenyl boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenylboronicacid, 2-fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid, 5-nitro-2-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenyl, 2-fluoro-5-nitro-phenyl boronic acid, acmc-209pmq, ksc649e7n, 2-fluoro-5-nitro phenyl boronic acid, b-2-fluoro-5-nitrophenyl-boronic acid
(2-fluoro-5-nitrophenyl)boronic acid
Spezifikation
2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
Weiß
MFCD03092929
Slightly soluble in water.
OB(O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
184.92
184.92
Pulver
819849-20-2
C6H5BFNO4
2-fluoro-5-nitrophenyl boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenylboronicacid, 2-fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid, 5-nitro-2-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenyl, 2-fluoro-5-nitro-phenyl boronic acid, acmc-209pmq, ksc649e7n, 2-fluoro-5-nitro phenyl boronic acid, b-2-fluoro-5-nitrophenyl-boronic acid
SYAFEPQKPQIRAL-UHFFFAOYSA-N
(2-fluoro-5-nitrophenyl)boronic acid
2763280
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen