Learn More
2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)anilin, 97%, Thermo Scientific™
175.00 € - 548.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 886791-73-7
Summenformel C13H11F2N
Molekulargewicht (g/mol) 219.235
InChI-Schlüssel KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
PubChem CID 6422135
IUPAC-Name 2-Fluor-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15422958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56471.MD
250 mg N/A N/A N/A
15412958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56471.03
1 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Eine neue Klasse von potenten CCR3 Rezeptor-Antagonisten wurde entwickelt und aus dem Derivat dieser Verbindung synthetisiert.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
886791-73-7
219.235
2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
2-Fluor-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
C13H11F2N
KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
6422135
C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Spezifikation
2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
C13H11F2N
KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
2-Fluor-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
6422135
97%
886791-73-7
2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
219.235
219.23
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen