Learn More
2-Phenoxyethylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.32 € - 411.05 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 589-10-6 |
---|---|
Summenformel | C8H9BrO |
Molekulargewicht (g/mol) | 201.063 |
MDL-Nummer | MFCD00000234 |
InChI-Schlüssel | JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene |
PubChem CID | 68526 |
IUPAC-Name | 2-Bromethoxybenzol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11444547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.14 |
25 g |
44.32 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11454547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.22 |
100 g |
126.63 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11464547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21087.36 |
500 g |
411.05 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It is used in the synthesis and antihypertensive activity of 4'-substituted spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenWird in der Synthese und antihypertensiven Aktivität von 4′-substituierten spiro[4H-3,1 -benzoxazin-4,4′-piperidin]-2(1H)-one verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Chemische Identifikatoren
589-10-6 | |
201.063 | |
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
68526 | |
C1=CC=C(C=C1)OCCBr |
C8H9BrO | |
MFCD00000234 | |
2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene | |
2-Bromethoxybenzol |
Spezifikation
2-Phenoxyethyl bromide | |
31°C to 35°C | |
135°C to 137°C (20 mmHg) | |
C8H9BrO | |
508290 | |
Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in chloroform and ethyl acetate. | |
C1=CC=C(C=C1)OCCBr | |
201.063 | |
201.07 |
589-10-6 | |
1.35 | |
65°C (149°F) | |
MFCD00000234 | |
2-bromoethoxy benzene, 2-bromoethyl phenyl ether, beta-bromophenetole, 2-phenoxyethylbromide, 2-phenoxyethyl bromide, 1-bromo-2-phenoxyethane, benzene, 2-bromoethoxy, beta-phenoxyethyl bromide, 2-bromoethylphenylether, 1-2-bromoethoxy benzene | |
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Bromethoxybenzol | |
68526 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-634-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 2-Phenoxyethyl bromide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: (2-bromoethoxy)benzene