Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 96 %, ACROS Organics™
27.73 € - 52.34 €
Chemische Identifikatoren
CAS 94651-33-9
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
MDL-Nummer MFCD00042405
InChI-Schlüssel CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10722942
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
433200010
1 g N/A N/A N/A
10667770
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
433200050
5 g N/A N/A N/A
Chemische Identifikatoren
94651-33-9
190.12
CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
2777192
FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
C8H5F3O2
MFCD00042405
2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Spezifikation
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
95.0
Farblos bis hellgelb
67°C
95% min. (GC)
C8H5F3O2
2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
190.12
190.12
Flüssig
94651-33-9
100.0
77°C (20.0 mmHg)
Authentic
Glasflasche
MFCD00042405
CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
2777192
96%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning