Learn More
2-(Trifluormethoxy)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
37.80 € - 137.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 32858-93-8
Summenformel C7H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.11
MDL-Nummer MFCD00236324
InChI-Schlüssel GQWMNVOVQZIPJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy phenol, 2-trifluorormethoxy phenol, 2-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, o-trifluoromethoxyphenol, 2-trifluormethoxy phenol, trifluoromethoxyphenol, phenol, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxy phenol, acmc-1cmde
PubChem CID 2777299
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)phenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)OC(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11434287
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20376.03
1 g N/A N/A N/A
11444287
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20376.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
32858-93-8
178.11
GQWMNVOVQZIPJC-UHFFFAOYSA-N
2777299
C1=CC=C(C(=C1)O)OC(F)(F)F
C7H5F3O2
MFCD00236324
2-trifluoromethoxy phenol, 2-trifluorormethoxy phenol, 2-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, o-trifluoromethoxyphenol, 2-trifluormethoxy phenol, trifluoromethoxyphenol, phenol, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxy phenol, acmc-1cmde
2-(Trifluormethoxy)phenol
Spezifikation
2-(Trifluoromethoxy)phenol
1.332
C7H5F3O2
MFCD00236324
2-trifluoromethoxy phenol, 2-trifluorormethoxy phenol, 2-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, o-trifluoromethoxyphenol, 2-trifluormethoxy phenol, trifluoromethoxyphenol, phenol, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxy phenol, acmc-1cmde
C1=CC=C(C(=C1)O)OC(F)(F)F
178.11
178.11
32858-93-8
69°C to 71°C (60 mmHg)
1.443
1869013
GQWMNVOVQZIPJC-UHFFFAOYSA-N
2-(Trifluormethoxy)phenol
2777299
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen