Learn More
[3-(2-furyl)phenyl]Methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
134.00 € - 404.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 89929-93-1 |
---|---|
Summenformel | C11H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.199 |
MDL-Nummer | MFCD06203100 |
InChI-Schlüssel | SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol |
PubChem CID | 11116545 |
IUPAC-Name | [3-(Furan-2-yl)phenyl]methanol |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10687854
|
Thermo Scientific Maybridge
CC46109DA |
1 g |
134.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10624005
|
Thermo Scientific Maybridge
CC46109DE |
5 g |
404.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
89929-93-1 | |
174.199 | |
SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N | |
11116545 | |
C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2 |
C11H10O2 | |
MFCD06203100 | |
3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol | |
[3-(Furan-2-yl)phenyl]methanol |
Spezifikation
[3-(2-Furyl)phenyl]methanol | |
94.5 | |
95% | |
C11H10O2 | |
3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol | |
C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2 | |
174.199 | |
174.2 |
89929-93-1 | |
100.0 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
MFCD06203100 | |
SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(Furan-2-yl)phenyl]methanol | |
11116545 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.