Learn More
3',4'-Dichloracetophenon, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
69.04 € - 179.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2642-63-9
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00000553
InChI-Schlüssel WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
PubChem CID 75841
IUPAC-Name 1-(3,4-Dichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
11480074
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13568.14
25 g
69.04 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11490074
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13568.22
100 g
179.90 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemical Identifiers
2642-63-9
189.04
WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
75841
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
C8H6Cl2O
MFCD00000553
3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
1-(3,4-Dichlorphenyl)ethanon
Specifications
3',4'-Dichloroacetophenone
72°C to 76°C
C8H6Cl2O
742534
WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
1-(3,4-Dichlorphenyl)ethanon
75841
≥98%
2642-63-9
134°C to 135 mmHg) (12 mmHg)
MFCD00000553
3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
189.04
189.04
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'einecsNumber' : 220-146-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen