Learn More
3-Brom-5-Chlorphenol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.10 € - 412.05 €
Chemische Identifikatoren
CAS 56962-04-0
Summenformel C6H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 207.45
MDL-Nummer MFCD07780676
InChI-Schlüssel GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-phenol, 3-bromo-5-chlorophenol, 97+%, pubchem17565, acmc-209lv4, ksc268s7h
PubChem CID 22630180
IUPAC-Name 3-bromo-5-chlorophenol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15402239
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64844.03
1 g N/A N/A N/A
15412239
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64844.06
5 g N/A N/A N/A
15422239
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64844.14
25 g
412.05 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descrizione
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifica
Identificatori chimici
56962-04-0
207.45
GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N
22630180
OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1
C6H4BrClO
MFCD07780676
phenol, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-phenol, 3-bromo-5-chlorophenol, 97+%, pubchem17565, acmc-209lv4, ksc268s7h
3-bromo-5-chlorophenol
Specifica
3-Bromo-5-chlorophenol
66°C to 70°C
MFCD07780676
phenol, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-phenol, 3-bromo-5-chlorophenol, 97+%, pubchem17565, acmc-209lv4, ksc268s7h
OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1
207.45
207.45
Fest
56962-04-0
C6H4BrClO
3234780
GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-chlorophenol
22630180
≥97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H311-H332-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato