Learn More
3-Chlor-5-Fluor-4-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific™
49.00 € - 160.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1017777-55-7 |
---|---|
Summenformel | C7H6ClFO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.571 |
MDL-Nummer | MFCD09832264 |
InChI-Schlüssel | GHNZALBLIAFCPB-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 46737504 |
IUPAC-Name | 3-Chlor-5-Fluor-4-methoxyphenol |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15434437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31801.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
15424437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31801.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1017777-55-7 | |
176.571 | |
GHNZALBLIAFCPB-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chlor-5-Fluor-4-methoxyphenol |
C7H6ClFO2 | |
MFCD09832264 | |
46737504 | |
COC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F |
Spezifikation
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol | |
62°C to 65°C | |
MFCD09832264 | |
COC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F | |
176.571 | |
176.57 |
1017777-55-7 | |
C7H6ClFO2 | |
GHNZALBLIAFCPB-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chlor-5-Fluor-4-methoxyphenol | |
46737504 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H312-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen