Learn More
3-Hydroxy-5-Phenyl-2-Cyclohexen-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
29.00 € - 175.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 35376-44-4 |
---|---|
Summenformel | C12H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 188.23 |
MDL-Nummer | MFCD00463813 |
InChI-Schlüssel | ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one |
PubChem CID | 3258759 |
IUPAC-Name | 3-Hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-on |
SMILES | OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15464937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32241.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15474937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32241.09 |
10 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
35376-44-4 | |
188.23 | |
ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N | |
3258759 | |
OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1 |
C12H12O2 | |
MFCD00463813 | |
3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one | |
3-Hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-on |
Spezifikation
3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one | |
186°C to 187°C | |
MFCD00463813 | |
ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N | |
3-Hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-on | |
3258759 | |
97% |
35376-44-4 | |
C12H12O2 | |
3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one | |
OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1 | |
188.23 | |
188.23 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen