Learn More
3-Phenyl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.96 € - 104.52 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 122-97-4 |
---|---|
Summenformel | C9H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 136.19 |
MDL-Nummer | MFCD00002950 |
InChI-Schlüssel | VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene |
PubChem CID | 31234 |
IUPAC-Name | 3-Phenylpropan-1-ol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10591411
|
Thermo Scientific Acros
161312500 |
250 g | Glasflasche |
31.96 €
250 Gramm Mengenbasierte Preisspaltung verfügbar |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10143840
|
Thermo Scientific Acros
161310010 |
1 kg | Glasflasche |
104.52 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
122-97-4 | |
136.19 | |
VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N | |
31234 | |
C1=CC=C(C=C1)CCCO |
C9H12O | |
MFCD00002950 | |
3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene | |
3-Phenylpropan-1-ol |
Spezifikation
3-Phenyl-1-propanol | |
122-97-4 | |
100.0 | |
Farblos | |
235°C | |
Echt | |
C9H12O | |
1.5250 to 1.527 | |
06, 503 | |
3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene | |
VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N | |
3-Phenylpropan-1-ol | |
31234 | |
136.19 | |
Flüssigkeit |
98% | |
97.5 | |
-18°C | |
1.0400g/mL | |
109°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5(CH2)3OH | |
MFCD00002950 | |
1.04 | |
Solubility in water: 10.3g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,cyclohexane,benzene and,ethylacetate | |
C1=CC=C(C=C1)CCCO | |
136.19 | |
20 mPa.s (20°C) | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 204-587-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse UB8970000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Phenyl-1-propanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.