Learn More
3-Pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
53.27 € - 596.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 100-55-0 |
---|---|
Summenformel | C6H7NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 109.13 |
MDL-Nummer | MFCD00006407 |
InChI-Schlüssel | MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol |
PubChem CID | 7510 |
IUPAC-Name | Pyridin-3-ylmethanol |
SMILES | OCC1=CC=CN=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11478553
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10381.18 |
50 g |
53.27 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11488553
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10381.30 |
250 g |
182.91 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11468553
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10381.0B |
1000 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
LöslichkeitVollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Chemische Identifikatoren
100-55-0 | |
109.13 | |
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N | |
7510 | |
OCC1=CC=CN=C1 |
C6H7NO | |
MFCD00006407 | |
3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol | |
Pyridin-3-ylmethanol |
Spezifikation
3-Pyridinemethanol | |
-8°C to -6°C | |
154°C (28 mmHg) | |
C6H7NO | |
MFCD00006407 | |
Hygroskopisch | |
3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol | |
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N | |
Pyridin-3-ylmethanol | |
7510 | |
98% |
100-55-0 | |
1.13 | |
149°C (300°F) | |
1.545 | |
107851 | |
14,6527 | |
Fully miscible in water. | |
OCC1=CC=CN=C1 | |
109.13 | |
109.13 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-864-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse UT4690000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern