Learn More
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholin, 96 %
27.90 € - 96.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 936-52-7 |
---|---|
Summenformel | C9H15NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 153.225 |
MDL-Nummer | MFCD00006162 |
InChI-Schlüssel | VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine |
PubChem CID | 70294 |
IUPAC-Name | 4-(Cyclopenten-1-yl)morpholin |
SMILES | C1CC=C(C1)N2CCOCC2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11379963
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00262.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11389963
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00262.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
936-52-7 | |
153.225 | |
VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N | |
70294 | |
C1CC=C(C1)N2CCOCC2 |
C9H15NO | |
MFCD00006162 | |
1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine | |
4-(Cyclopenten-1-yl)morpholin |
Spezifikation
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine | |
0.957 | |
64°C (147°F) | |
1.5118 | |
117154 | |
VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N | |
4-(Cyclopenten-1-yl)morpholin | |
70294 | |
96% |
936-52-7 | |
105°C to 106°C (12 mmHg) | |
C9H15NO | |
MFCD00006162 | |
1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine | |
C1CC=C(C1)N2CCOCC2 | |
153.225 | |
153.23 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 213-316-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QE0685000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern