Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
86.90 € - 119.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 91637-76-2 |
---|---|
Summenformel | C12H20N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.305 |
MDL-Nummer | MFCD07786701 |
InChI-Schlüssel | UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine |
PubChem CID | 21465384 |
IUPAC-Name | 3-[4-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin |
SMILES | CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10597844
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59513CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
86.90 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10773974
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59513DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
119.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
91637-76-2 | |
208.305 | |
UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N | |
21465384 | |
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN |
C12H20N2O | |
MFCD07786701 | |
4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine | |
3-[4-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin |
Spezifikation
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine | |
96.5 | |
97% | |
MFCD07786701 | |
UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N | |
3-[4-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin | |
21465384 | |
97% |
91637-76-2 | |
100.0 | |
C12H20N2O | |
4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine | |
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN | |
208.305 | |
208.3 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr