Learn More
4'-Acetoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.22 € - 252.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13031-43-1 |
---|---|
Summenformel | C10H10O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.19 |
MDL-Nummer | MFCD00017229 |
InChI-Schlüssel | SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf |
PubChem CID | 83063 |
ChEBI | CHEBI:86558 |
IUPAC-Name | (4-Acetylphenyl)acetat |
SMILES | CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11425956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22284.14 |
25 g |
24.22 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11435956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22284.22 |
100 g |
65.43 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11445956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22284.36 |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
4'-Acetoxyacetophenone it can react with ethane-1,2-diol to get 2-(4-acetoxyphenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane with yield is 67 %.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4′-Acetoxyacetophenon kann mit Ethan-1,2-Diol reagieren, um 2-(4-Acetoxyphenyl)-2-Methyl-1,3-Dioxolan zu erzielen, mit einer Ausbeute von 67 %.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (4450 mg/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
13031-43-1 | |
178.19 | |
SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N | |
83063 | |
(4-Acetylphenyl)acetat |
C10H10O3 | |
MFCD00017229 | |
4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf | |
CHEBI:86558 | |
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Spezifikation
4'-Acetoxyacetophenone | |
51°C to 54°C | |
C10H10O3 | |
2093080 | |
Slightly soluble in water(4450mg/L). | |
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
178.19 | |
CHEBI:86558 | |
99% |
13031-43-1 | |
165°C to 170°C (14 mmHg) | |
MFCD00017229 | |
4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf | |
SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N | |
(4-Acetylphenyl)acetat | |
83063 | |
178.19 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-894-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen