Learn More
4'-Brom-2,2,2-Trifluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
128.64 € - 415.07 €
Chemische Identifikatoren
CAS 16184-89-7
Summenformel C8H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 253.018
MDL-Nummer MFCD00191862
InChI-Schlüssel IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone
PubChem CID 603866
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)-2,2,2-Trifluorethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15486467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33627.03
1 g
128.64 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15496467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33627.06
5 g
415.07 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
4?-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives. Also used as a reagent to synthesize MK-5046, a selective Bombesin receptor subtype-3 agonist used to treat obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Brom-2,2,2-trifluoroacetophenon kann zur Herstellung von kohlensäurehaltigen Bithiazol-Derivaten verwendet werden. Wird auch als Reagenz zur Synthese von MK-5046 verwendet, einem selektiven Bombesin-Rezeptor-Subtyp-3-Agonisten zur Behandlung von Adipositas.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16184-89-7
253.018
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
603866
C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br
C8H4BrF3O
MFCD00191862
4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone
1-(4-Bromphenyl)-2,2,2-Trifluorethanon
Spezifikation
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
26°C to 30°C
C8H4BrF3O
Moisture sensitive
Slightly soluble in water.
C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)Br
253.018
253.02
16184-89-7
95°C (4 mmHg)
MFCD00191862
4'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-4-bromo-phenyl-2,2,2-trifluoro-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro, 1-4-bromophenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone, intermediates-zcf02216, 4-trifluoroacetylbromobenzene, 4'-bromo-2,2,2-trifluoracetophenone, 4'-bromo-2,2,2-trifluoroaceto-phenone
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
1-(4-Bromphenyl)-2,2,2-Trifluorethanon
603866
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen