Learn More
4-Brom-2,3-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.80 € - 102.51 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 144292-32-0 |
---|---|
Summenformel | C6H3BrF2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.99 |
MDL-Nummer | MFCD08061907 |
InChI-Schlüssel | JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol |
PubChem CID | 10219942 |
IUPAC-Name | 4-Brom-2,3-difluorphenol |
SMILES | OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11441290
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26369.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11451290
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26369.06 |
5 g |
102.51 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
4-Bromo-2,3-difluorophenol is used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Brom-2,3-difluorphenol wird als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
144292-32-0 | |
208.99 | |
JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N | |
10219942 | |
OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1 |
C6H3BrF2O | |
MFCD08061907 | |
2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol | |
4-Brom-2,3-difluorphenol |
Spezifikation
4-Bromo-2,3-difluorophenol | |
C6H3BrF2O | |
2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol | |
OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1 | |
208.99 | |
208.99 |
144292-32-0 | |
MFCD08061907 | |
JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brom-2,3-difluorphenol | |
10219942 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen