Learn More
4-Chlorbutylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.54 € - 85.63 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4635-59-0 |
---|---|
Summenformel | C4H6Cl2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.991 |
MDL-Nummer | MFCD00000754 |
InChI-Schlüssel | CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro |
PubChem CID | 78370 |
IUPAC-Name | 4-Chlorobutanoylchlorid |
SMILES | C(CC(=O)Cl)CCl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11324749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12249.09 |
10 g |
27.54 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11444953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12249.30 |
250 g |
31.26 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11434953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12249.0B |
1000 g |
85.63 €
1000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Chlorbutylchlorid (4 -CBCl) wird hauptsächlich in der Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird als Pyrazinamid-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Ethanol, schwer wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen lagern,
Chemische Identifikatoren
4635-59-0 | |
140.991 | |
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N | |
78370 | |
C(CC(=O)Cl)CCl |
C4H6Cl2O | |
MFCD00000754 | |
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro | |
4-Chlorobutanoylchlorid |
Spezifikation
4-Chlorobutyryl chloride | |
-49°C | |
173°C to 174°C | |
Acrid | |
ClCH2CH2CH2COCl | |
MFCD00000754 | |
773860 | |
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro | |
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlorobutanoylchlorid | |
78370 | |
98% |
4635-59-0 | |
1.258 | |
85°C (185°F) | |
C4H6Cl2O | |
1.461 | |
UN2927 | |
Moisture sensitive | |
soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water. | |
C(CC(=O)Cl)CCl | |
140.991 | |
141 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H330-H314-H318-H227
Giftig bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Verursacht schwere Augenschäden.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P234-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
Gehäuse H227-H290-H302-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 225-059-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EM1406000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern