Learn More
4-Methylbenzoesäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
35.48 € - 118.59 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13222-85-0 |
---|---|
Summenformel | C16H14O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 254.285 |
MDL-Nummer | MFCD00048100 |
InChI-Schlüssel | BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-methylbenzoic anhydride, 4-methylphenyl anhydride, 4-methylbenzoic acid anhydride, p-toluic anhydride, 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride, 4-methylbenzoyl 4-methylbenzoate, bis 4-methylbenzoic anhydride, p-toluylsaureanhydrid, para-toluic anhydride, 4-methylbenzoicanhydride |
PubChem CID | 139413 |
IUPAC-Name | (4-methylbenzoyl)-4-methylbenzoat |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15456837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33951.03 |
1 g |
35.48 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15466837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33951.06 |
5 g |
118.59 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13222-85-0 | |
254.285 | |
BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N | |
139413 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C |
C16H14O3 | |
MFCD00048100 | |
4-methylbenzoic anhydride, 4-methylphenyl anhydride, 4-methylbenzoic acid anhydride, p-toluic anhydride, 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride, 4-methylbenzoyl 4-methylbenzoate, bis 4-methylbenzoic anhydride, p-toluylsaureanhydrid, para-toluic anhydride, 4-methylbenzoicanhydride | |
(4-methylbenzoyl)-4-methylbenzoat |
Spezifikation
4-Methylbenzoic anhydride | |
86°C to 89°C | |
MFCD00048100 | |
4-methylbenzoic anhydride, 4-methylphenyl anhydride, 4-methylbenzoic acid anhydride, p-toluic anhydride, 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride, 4-methylbenzoyl 4-methylbenzoate, bis 4-methylbenzoic anhydride, p-toluylsaureanhydrid, para-toluic anhydride, 4-methylbenzoicanhydride | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C | |
254.285 | |
254.29 |
13222-85-0 | |
C16H14O3 | |
Moisture sensitive | |
BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N | |
(4-methylbenzoyl)-4-methylbenzoat | |
139413 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern