Learn More
4-(tert-butoxycarbonyl)benzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
39.40 € - 133.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-54-6
Summenformel C11H15BO4
Molekulargewicht (g/mol) 222.047
MDL-Nummer MFCD03411946
InChI-Schlüssel QMVMDYSTJSUDKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 4-boronobenzoate, 4-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 4-boc-phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,4-borono-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronicacid
PubChem CID 2773301
IUPAC-Name [4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15420476
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53198.MD
250 mg N/A N/A N/A
15439957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53198.03
1 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Benzene boronic acid mediated the ortho specific hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The ability of boronic acids to reversibly bind diol functional groups has been utilized for fluorescent detection of saccharides. It can be a effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzol-Boronsäure vermittelte die orthospezifische Hydroxyalkylierung von Phenolen durch Aldehyde. Die Fähigkeit von Boronsäuren, funktionelle Diol-Gruppen reversibel zu binden, wurde für den Fluoreszenznachweis von Sacchariden verwendet. Es kann ein effektiver Katalysator für die Amidierung und Veresterung von Carbonsäuren sein.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
850568-54-6
222.047
QMVMDYSTJSUDKC-UHFFFAOYSA-N
2773301
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
C11H15BO4
MFCD03411946
4-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 4-boronobenzoate, 4-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 4-boc-phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,4-borono-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronicacid
[4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]phenyl]boronsäure
Spezifikation
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid
100°C to 106°C
MFCD03411946
Slightly soluble in water.
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
222.047
222.05
850568-54-6
C11H15BO4
4-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 4-boronobenzoate, 4-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 4-boc-phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,4-borono-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronicacid
QMVMDYSTJSUDKC-UHFFFAOYSA-N
[4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]phenyl]boronsäure
2773301
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen