Learn More
5-Acetylthiophen-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
138.00 € - 565.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 88653-55-8
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.183
InChI-Schlüssel VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
PubChem CID 2747565
IUPAC-Name 5-Acetylthiophen-2-Carbonitril
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10612665
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00354DE
5 g Bernsteinfarbene Glasflasche
138.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10556423
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00354EA
10 g Bernsteinfarbene Glasflasche
254.00 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10236004
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00354EB
25 g Bernsteinfarbene Glasflasche
565.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
88653-55-8
151.183
2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
5-Acetylthiophen-2-Carbonitril
C7H5NOS
VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
2747565
CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Spezifikation
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
97%
2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
151.183
151.19
88653-55-8
C7H5NOS
VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
5-Acetylthiophen-2-Carbonitril
2747565
97%