Learn More
6-Chlor-2,3-difluorphenol, 97 %
86.90 € - 345.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 186590-18-1
Summenformel C6H3ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.536
MDL-Nummer MFCD22201050
InChI-Schlüssel LFTQGYACSLFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 6-chloro-2,3-difluoro
PubChem CID 45119168
IUPAC-Name 6-Chlor-2,3-difluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15456757
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33871.03
1 g N/A N/A N/A
15466757
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33871.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
186590-18-1
164.536
LFTQGYACSLFIRK-UHFFFAOYSA-N
45119168
C1=CC(=C(C(=C1F)F)O)Cl
C6H3ClF2O
MFCD22201050
phenol, 6-chloro-2,3-difluoro
6-Chlor-2,3-difluorphenol
Spezifikation
6-Chloro-2,3-difluorophenol
C6H3ClF2O
phenol, 6-chloro-2,3-difluoro
C1=CC(=C(C(=C1F)F)O)Cl
164.536
164.54
Flüssig
186590-18-1
MFCD22201050
LFTQGYACSLFIRK-UHFFFAOYSA-N
6-Chlor-2,3-difluorphenol
45119168
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen