Learn More
Ansell™ Leichte gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-205
Zur Gewährleistung mechanischer Festigkeit bei leichten bis schweren Handhabungs- und Produktionsanwendungen konzipiert. Neptune™ Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Industrielle Strickhandschuhe gewährleisten höheren Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
119.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 407:2004 |
---|---|
Klassifikation | Normen der KATEGORIE III EN 388: 134 X, EN 407, ANSI |
Beschreibung | Gestrickter Aufbau |
Farbe | Gelb |
Cut Resistance Rating | Sehr guter Schnittschutz |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12690962
|
Ansell™
70205100 |
10 |
119.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12610972
|
Ansell™
70205080 |
8 |
119.00 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
12600972
|
Ansell™
70205070 |
7 |
119.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12620972
|
Ansell™
70205090 |
9 |
119.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dupont™ Kevlar™ aramid fiberverstärkung
- Die Neptune-Beschichtung sorgt für die flüssigkeitsabwehrende Funktion der Handschuhfasern
- Der verstärkte Daumenrand erhöht die Abriebfestigkeit
- Beidhändig
- Waschbar und wiederverwendbar
- Strickbündchen
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 407:2004 | |
Gestrickter Aufbau | |
Sehr guter Schnittschutz | |
13 gauge | |
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton | |
70-205 |
Normen der KATEGORIE III EN 388: 134 X, EN 407, ANSI | |
Gelb | |
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten | |
Strick | |
144 Paar | |
220 bis 280 mm |